Kluczowe dokumenty
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-octadecyl polysarcosine-25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C93H164N26O25
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2046.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870317P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)