Merck
870341P
Avanti
18:1 PE pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-polysarcosine-25 (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C112H194N26O32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2416.89
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 25 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Drug Delivery
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870341P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3