Merck
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Syntetyczny sterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.71
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23?,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
KZJWDPNRJALLNS-BWRKXDIJSA-N
Opakowanie
5 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (700107P-100MG)
5 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (700107P-200MG)
20 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (700107P-500MG)
20 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (700107P-1G)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)