Merck
890900O
Avanti
ALC-0315
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
ALC 0315
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H95NO5
Masa cząsteczkowa:
766.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
oil
opakowanie
pkg of 1x1 g (890900O-1G)
pkg of 1x100 mg (890900O-100MG)
pkg of 1x200 mg (890900O-200MG)
pkg of 1x25 mg (890900O-25MG)
pkg of 1x50 mg (890900O-50MG)
pkg of 1x500 mg (890900O-500MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(CCCCCC)CCCCCCCC)OCCCCCCN(CCCCO)CCCCCCOC(C(CCCCCCCC)CCCCCC)=O
InChI
1S/C48H95NO5/c1-5-9-13-17-19-27-37-45(35-25-15-11-7-3)47(51)53-43-33-23-21-29-39-49(41-31-32-42-50)40-30-22-24-34-44-54-48(52)46(36-26-16-12-8-4)38-28-20-18-14-10-6-2/h45-46,50H,5-44H2,1-4H3
Klucz InChI
QGWBEETXHOVFQS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Kationowe pary lipidów zwiększają tropizm nanocząstek lipidowych z wątroby do płuc w celu dostarczania mRNA in vivo...: ALC-0315 odgrywa kluczową rolę w tym badaniu, zwiększając skuteczność dostarczania terapii mRNA z wątroby do płuc. Badania te mogą doprowadzić do poprawy możliwości leczenia różnych chorób płuc (Zeng et al., 2024).
  • Inżynieria LNP z lipidami polisarkozynowymi do dostarczania mRNA...: Demonstruje zastosowanie ALC-0315 w projektowaniu nanocząstek lipidowych, które skutecznie dostarczają mRNA, pokazując potencjalne postępy w terapii genowej (Kang et al., 2024).
  • Aktywowany przez nowotwór mRNA IL-2 dostarczany przez nanocząsteczki lipidowe do immunoterapii nowotworów: Wykorzystuje ALC-0315 w opracowywaniu nanocząsteczek lipidowych, które aktywują się w warunkach specyficznych dla guza w celu dostarczania środków immunoterapeutycznych, oferując ukierunkowane podejście do leczenia raka (Jiang et al., 2024).
Opakowanie
  • Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890900O-25MG)
  • Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890900O-50MG)
  • Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890900O-100MG)
  • Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890900O-200MG)
  • Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890900O-500MG)
  • 30 ml fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła (890900O-1G)
Inne uwagi
Ilość ograniczona do 50G w roku kalendarzowym na klienta.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)