Merck
850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310P, powder
Synonim(y):
N-(4-karboksybenzylo)-N,N-dimetylo-2,3-bis(oleoksy)propano-1-amina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H83NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850310P
typ lipidu
cationic lipids
headgroup modified lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C49H83NO6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-47(51)55-43-46(42-50(3,4)41-44-37-39-45(40-38-44)49(53)54)56-48(52)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,37-40,46H,5-18,23-36,41-43H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Klucz InChI
NYZTVPYNKWYMIW-WRBBJXAJSA-N
Opis ogólny
DOBAQ jest kationowym lipidem z czwartorzędową aminą i nienasyconymi łańcuchami węglowodorowymi. Jest to lipid wrażliwy na pH.
Działania biochem./fizjol.
N-(4-karboksybenzylo)-N,N-dimetylo2,3-bis(oleoksy)propano-1-amino/DOBAQ wykazuje jonizację zależną od pH.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850310P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
850310P-25MG4061835190959