Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0004950M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OCLN antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-occludin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCLN(4950)
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko błonowe, które znajduje się w połączeniach ścisłych. Białko to może być zaangażowane w tworzenie i utrzymanie ścisłego połączenia. Zasugerowano możliwość występowania kilku alternatywnie splicowanych produktów, ale pełna natura tych produktów nie została opisana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OCLN (NP_002529, 423 a.a. ~ 522 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ITSDQQRQLYKRNFDTGLQEYKSLQSELDEINKELSRLDKELDDYREESEEYMAAADEYNRLKQVKGSADYKSKKNHCKQLKSKLSHIKKMVGDYDRQKT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Outi Huttala et al.
ALTEX, 32(2), 125-136 (2015-03-06)
The formation of blood vessels is a vital process in embryonic development and in normal physiology. Current vascular modelling is mainly based on animal biology leading to species-to-species variation when extrapolating the results to humans. Although there are a few
Mei Chin Lee et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3833-3841 (2014-05-08)
The role of the recently identified primary angle closure glaucoma (PACG) susceptibility gene, pleckstrin homology domain containing, family A member 7 (PLEKHA7), in PACG is unknown. PLEKHA7 associates with apical junctional complexes (AJCs) and is thus implicated in paracellular fluid
Yingli Jing et al.
Chinese medical journal, 127(15), 2808-2813 (2014-08-26)
Pericytes, located on microvessels, help to maintain vascular stability and blood-brain barrier integrity. The influence of pericytes on microvessels after spinal cord injury (SCI) is less clear. Therefore, the aim of this study was to investigate whether pericytes took a
Ziqing Liu et al.
Journal of neurovirology, 20(3), 278-293 (2014-03-29)
Hepatitis C virus (HCV) infection causes the central nervous system (CNS) abnormalities in more than 50 % of chronically infected subjects. However, the underlying mechanisms are largely unknown. In this study, we characterized the HCV interactions with astrocytes, one of the
Xiaodong Zheng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3454-3460 (2014-05-02)
To compare the efficacy of three types of ocular lubricants in protecting corneal epithelial cells in dry eye animal models. Ocular lubricants containing 0.1% or 0.3% sodium hyaluronate (SH), carboxymethylcellulose (CMC), or hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) were tested. First, ocular lubricant