Kluczowe dokumenty
AV48526
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C6orf75, Anti-MDS024, Anti-TRM11, Anti-dJ187J11, Anti-dJ187J11.2, Anti-tRNA methyltransferase 11 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, horse, bovine, dog, rabbit, rat, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRMT11(60487)
Opis ogólny
TRMT11-1 koduje homolog metylotransferazy tRNA 11(S. cerevisiae). Może być zaangażowany w przetwarzanie tRNA. Zmienność genetyczna TRMT11 została przeanalizowana jako biomarker do przewidywania skuteczności terapii deprywacji androgenów u pacjentów z rakiem prostaty.
Królicze przeciwciało anty-TRMT11 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, kurze, psie i bydlęce TRMT11.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TRMT11
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-TRMT11 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TRMT11 należy do nadrodziny metylotransferaz. Jest katalityczną podjednostką kompleksu metylotransferazy tRNA zależnej od S-adenozylo-L-metioniny, która pośredniczy w metylacji nukleotydu guanozyny w pozycji 10 (m2G10) w tRNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IKIHTFNKTLTQEEKIKRIDALEFLPFEGKVNLKKPQHVFSVLEDYGLDP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manish Kohli et al.
Mayo Clinic proceedings, 87(3), 240-246 (2012-03-06)
To evaluate whether germline variations in genes involved in sex steroid biosynthesis and metabolic pathways predict time to treatment failure for patients with advanced prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy (ADT), because there are few known clinical predictors of response.