MABF2059
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone 461-G1
clone 461-G1, from mouse
Synonim(y):
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK cell-activating receptor, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, hNKp46, CD335
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
461-G1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCR1(9437)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in ELISA applications (Yossef, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(2):e0118936).
Inflammation & Immunology
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.