MABT134
Anti-VE-cadherin Antibody, clone BV6
clone BV6, from mouse
Synonim(y):
Cadherin-5, 7B4 Antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BV6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH5(1003)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:10-1:20 dilution of a representative lot was used by an independent laboratory in paraffin-embedded tissue sections. Buffered formalin fixation is recommended with a fixation period of no longer than 12 hours. High heat antigen retrieval in citrate buffer (Cat. No. 21545) is also suggested. Antibody can also be used to label acetone-fixed cryostat sections or cells using a immunoperoxidase staining protocol (eg. IHC Select Detection Kit, Cat. No. DAB150)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used in the presence of Ca2+. Note: Use PBS + 2-5mM EDTA for cell detachment.
Western Blot Analysis: Non-reducing conditions may be needed, Ca2+ required in buffer (2-5 mM).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blot Anlaysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected VE-cadherin in HUVEC cell lysate.
Opis wartości docelowych
The calculated molecular weight is 82 kDa but it will run between ~90-140 kDa because this protein is glycosolated.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HUVEC cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1