Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB1286
Sigma-Aldrich
Anti-VE-Cadherin Antibody, clone 1O12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1O12, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 87.53 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1O12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa VE-Cadherin. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od domeny zewnątrzkomórkowej w C-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z domeny zewnątrzkomórkowej w C-końcowej połowie ludzkiej VE-Cadherin.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie HUVEC.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło VE-Cadherin (CD144) w lizacie ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło VE-Cadherin w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd VE-Cadherin z KD 9 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło VE-Cadherin w skrawkach tkanek ludzkiego jądra i ludzkiej kory mózgowej.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył VE-Cadherin w milionie ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło VE-Cadherin w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-VE-Cadherin, klon 1O12 10889, nr kat. ZRB1286, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko VE-Cadherin i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Kadheryna-5 (UniProt: P33151; znana również jako antygen 7B4, kadheryna śródbłonka naczyniowego, VE-kadheryna, CD144) jest kodowana przez gen CDH5 (Gene ID: 1003) u człowieka. Kadheryny są zależnymi od wapnia białkami adhezyjnymi komórek, które preferencyjnie oddziałują ze sobą w sposób homofilny w łączeniu komórek i przyczyniają się do sortowania heterogenicznych typów komórek. Odgrywają one ważną rolę w biologii komórek śródbłonka poprzez kontrolę spójności i organizacji połączeń międzykomórkowych. VE-Kadheryna jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-25) i propeptydem (aa 26-47), które są następnie odcinane w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 48-599) z pięcioma powtórzeniami kadheryny, domenę transbłonową (aa 600-620) i domenę cytoplazmatyczną (aa 621-784). Trzy jony wapnia są zwykle związane na interfejsie każdej domeny kadheryny i usztywniają połączenia, zapewniając silną krzywiznę ektodomen o pełnej długości. Kadheryna VE ulega ekspresji głównie w tkance śródbłonka oraz w mózgu i odgrywa kluczową rolę w integralności śródbłonka i przepuszczalności naczyń. Wiąże się z a-kateniną, tworząc połączenie z cytoszkieletem. Działa w porozumieniu z białkiem pułapkowym interakcji Krewa 1 (KRIT1) i palmitoilowanym białkiem błonowym 5 (MPP5) w celu ustalenia i utrzymania prawidłowej polaryzacji komórek śródbłonka i światła naczynia. Region aminokwasów 621-660 jest wymagany do interakcji z MPP5. Opisano dwie izoformy kadheryny 5, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ZRB1286-25UL4065266779585
ZRB1286-4X25UL4065266779592