Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1296
Sigma-Aldrich
Anti-CD54 Antibody, clone 2C15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Cząsteczka adhezji międzykomórkowej 1; ICAM-1; Receptor rinowirusa grupy głównej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C15, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.82 kDa
observed mol wt ~100 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2C15 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa CD54. Jego celem jest epitop w obrębie 18 aminokwasów od N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Sprzężony z KLH liniowy peptyd odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej, zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego CD54 (ICAM-1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Ramos.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD54 w lizacie komórek Ramos.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD54 w lizatach z ludzkiej tkanki wątroby i komórek MCF-7.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył CD54 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD54 w wycinkach tkanki ludzkiego płuca.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała ICAM-1/CD54 z KD wynoszącym 2,0 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Cząsteczka adhezji międzykomórkowej 1 (UniProt: P05362; znana również jako ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD54) jest kodowana przez gen ICAM1 (Gene ID: 3383) u człowieka. CD54 jest członkiem rodziny supergenu immunoglobulin z pięcioma zewnątrzkomórkowymi domenami podobnymi do Ig, które są zaangażowane w adhezję komórka-komórka i komórka-matryca. Jest to jednoprzebiegowa glikoproteina błonowa typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 28-481), domenę transbłonową (aa 481-503) i domenę cytoplazmatyczną (aa 504-532). Według doniesień ulega on konstytutywnej ekspresji w kilku komórkach krwiotwórczych i niehematopoetycznych, w tym w fibroblastach, komórkach śródbłonka, leukocytach i komórkach nabłonkowych. Jego ekspresja może być zwiększona przez kilka cytokin prozapalnych. Silniejszą ekspresję CD54 zaobserwowano w komórkach nowotworowych pochodzących z komórek macierzystych. Wykazano, że śródbłonkowa ekspresja CD54 jest wyższa w tkance miażdżycowej i związanej z przeszczepem. Jego działania adhezyjne są pośredniczone przez wiązanie z CD11a/CD18 (LFA-1) i CD11b/CD18 (Mac-1). Wykazano, że jego interakcje adhezyjne są niezbędne do przezśródbłonkowej migracji leukocytów z naczyń krwionośnych do tkanek. Odgrywa również rolę w aktywacji limfocytów T, gdzie służy jako sygnał koaktywacji. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lawson, C., and Wolf, S (2009). Pharmacol Rep. 61(1); 22-32; Roebuck, KA., and Finnegan, A. (1999). J. Leukoc. Biol. 66(6); 876-888; Maio, M., and Del Vecchio, L (1992). Leuk. Lymphoma. 8(2-2); 23-33).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)