Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701066
Sigma-Aldrich
Anty-p38 MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.08 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest aktywowana przez różne stresy środowiskowe i cytokiny prozapalne. Aktywacja wymaga jej fosforylacji przez kinazy MAP (MKK) lub autofosforylacji wywołanej interakcją białka MAP3K7IP1/TAB1 z tą kinazą. Substraty tej kinazy obejmują regulator transkrypcji ATF2, MEF2C i MAX, regulator cyklu komórkowego CDC25B i supresor nowotworu p53, co sugeruje rolę tej kinazy w regulacji transkrypcji i cyklu komórkowego związanej ze stresem, a także w odpowiedzi na stres genotoksyczny. Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300 do C-końca ludzkiego p38 MAPK (NP_620581.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)