Kluczowe dokumenty
SAB4500493
Sigma-Aldrich
Anti-p38 MAPK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MAP kinase MXI2, MAP kinase p38, MAPK14, kinase p38-α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami p38 (MAPK), znana również jako kinaza białkowa aktywowana mitogenami 14 (MAPK14)/ p38α, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 6p21.31. Kodowane białko jest kinazą Ser/Thr składającą się z 90 do 360 reszt. p38α MAPK ulega wszechobecnej ekspresji. Występuje w cytozolu, ale może przemieszczać się do jądra.
Przeciwciało anty-p38 MAPK wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p38 MAPK.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p38 MAPK.
Zakres immunogenu: 147-196
Zastosowanie
Przeciwciało anty-p38 MAPK wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa aktywowana mitogenem p38 (MAPK)/MAPK14 (mitogen-activated protein kinase 14) uczestniczy w oporności komórek raka okrężnicy na leki związane z kamptotecyną. Białko to jest wymagane do wzrostu zarodków. Gen ten kontroluje proliferację, różnicowanie, śmierć komórek, adhezję, migrację, a także odpowiedź na stres i wiele szlaków metabolicznych. Genetyczna zmienność p38α prowadzi do delecji lub nadprodukcji cytokin mielosupresyjnych i skutkuje pewnymi zespołami niewydolności szpiku kostnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Triptolide Protects Against Ischemic Stroke in Rats
Hao M, et al.
Inflammation, 38(4), 1617-1623 (2015)
Resveratrol-induced autophagy promotes survival and attenuates doxorubicin-induced cardiotoxicity
Gu J, et al.
International Immunopharmacology, 32, 1-7 (2016)
MAPK14 (mitogen-activated protein kinase 14)
Porras A, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
MAPK14/p38? confers irinotecan resistance to TP53-defective cells by inducing survival autophagy.
Paillas S, et al.
Autophagy, 8(7), 1098-1112 (2012)
Jin-Hao Miao et al.
Oncology reports, 32(4), 1497-1504 (2014-07-30)
Galectin-1 (GAL1), a widely expressed β‑galacto-side-binding protein, exerts pleiotropic biological functions. GAL1 has been found to be upregulated in many malignancies; yet the role of GAL1 in the pathophysiology of human osteosarcoma (OS) remains uncertain. The present study was carried
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500493-100UG4061832521244