Kluczowe dokumenty
SAB4502922
Sigma-Aldrich
Anti-TAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
M3K7, MAP3K7, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, TGF-β- activated kinase 1, Transforming growth factor-β-activated kinase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K7(6885)
Opis ogólny
Gen TAK1 (transformujący czynnik wzrostu β aktywowany kinazą 1) jest mapowany na ludzki chromosom 6q15. Koduje on kinazę białkową aktywowaną mitogenami 7 zawierającą domenę katalityczną kinazy serynowo-treoninowej/tyrozynowo-białkowej i domenę typu coiled-coil na C-końcu.
Przeciwciało anty-TAK1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TAK1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego TAK1.
Zakres immunogenu: 161-210
Działania biochem./fizjol.
TAK1 (kinaza 1 aktywowana transformującym czynnikiem wzrostu β (TGF-β)) jest aktywowana przez TGF-β i inne bodźce zapalne, takie jak czynniki chemiczne i fizyczne powodujące stres, cytokiny i cząsteczki mikroorganizmów. TAK1 uczestniczy w szlaku sygnałowym kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) -p38. TAK1 jest zaangażowany w regulację osteogenezy. TAK1 jest ważny dla produktywnej autofagii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in MAP3K7 that Alter the Activity of the TAK1 Signaling Complex Cause Frontometaphyseal Dysplasia.
Wade EM
American Journal of Human Genetics, 99(2), 392-406 (2016)
TAK1 Regulates the Nrf2 Antioxidant System Through Modulating p62/SQSTM1.
Hashimoto K
Antioxidants & Redox Signaling, 25(17), 953-964 (2016)
Heterozygous Mutations in MAP3K7, Encoding TGF-?-Activated Kinase 1, Cause Cardiospondylocarpofacial Syndrome.
Le Goff C
American Journal of Human Genetics, 99(2), 407-413 (2016)
TAK1 is involved in the autophagy process in retinal pigment epithelial cells.
Green YA
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 94(2), 188-196 (2016)
Martina Kluth et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(7), 975-983 (2013-02-02)
6q12-22 is the second most commonly deleted genomic region in prostate cancer. Mapping studies have described a minimally deleted area at 6q15, containing MAP3K7/TAK1, which was recently shown to have tumor suppressive properties. To determine prevalence and clinical significance of