06-1425
Anti-phospho-TAK1 (Ser412) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, Transforming growth factor-beta-activated kinase 1, TGF-beta-activated kinase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer412)
informacje o genach
human ... MAP3K7(6885)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAK1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates.
Opis wartości docelowych
Komentarz do analizy
Lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1