05-1938
Anti-G3BP1 Antibody, clone 14E5-G9
clone 14E5-G9, from mouse
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14E5-G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
RNA Metabolism & Binding Proteins
G-proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected G3BP1 on K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1