Kluczowe dokumenty
G6046
Sigma-Aldrich
Anti-G3BP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse (predicted), rat (predicted)
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human U-2-OS cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
G3BP jest białkiem wiążącym RNA, które zawiera domenę wiążącą RNA, domenę typu RRM, na końcu karboksylowym. Domena N-końcowa jest homologiczna do czynnika transportera jądrowego 2 (NTF2), a domena centralna jest bogata w reszty kwasowe. Domena RRM jest zaangażowana w wiązanie G3BP ze specyficznymi sekwencjami RNA. Pomaga to G3BP funkcjonować jako endorybonukleaza specyficzna dla dinukleotydów CA. Subkomórkowa lokalizacja G3BP i interakcje białko-białko są pośredniczone przez fosforylację G3BP przy Ser149, w pobliżu domeny podobnej do NTF2. G3BP występuje w dużych ilościach w wielu rodzajach nowotworów złośliwych, takich jak rak płuc, okrężnicy, żołądka i piersi.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-G3BP produkowane u królików zostało użyte w
  • analiza immunofluorescencyjna
  • immunobarwienie
  • immunoblotting
  • immunoprecypitacja
Przeciwciało anty-G3BP wyprodukowane u królika zostało użyte w teście koimmunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące domenę Ras-GAP SH3 (G3BP) ulega nadekspresji w wielu rodzajach nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, okrężnicy, płuc i żołądka. Ekspresja G3BP jest skorelowana z przerzutami do węzłów chłonnych w raku piersi.
G3BP (Ras-GTPase-activating protein SH3 domain binding protein 1) jest endorybonukleazą zależną od fosforylacji i specyficzną dla pojedynczej nici. Rozszczepia cytozynę i adeninę (CA). Wiąże się z domeną SH3 RasGAP. Tworzy połączenie między szlakiem sygnałowym, w którym pośredniczy RasGAP, a obrotem RNA. G3BP jest wymagany do montażu granulek stresowych (SG), które są zaangażowane w regulację metabolizmu mRNA podczas stresu. Może być stosowany jako cytoplazmatyczny marker SG.
Opis wartości docelowych
G3BP koduje jeden z enzymów odwijających DNA, który preferuje częściowo rozwinięte substraty 3′-ogonowe i może również odwijać częściowe dupleksy RNA/DNA i RNA/RNA w sposób zależny od ATP.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Uwaga dotycząca przygotowania
W testach immunoblottingu zaleca się rozcieńczenie przeciwciała w 5% NFDM (w/v).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Probing protein interactions in living mammalian cells on a microtubule bench
Boca M, et al
Scientific reports, 5 (2015)
Jelke J Fros et al.
Journal of virology, 86(19), 10873-10879 (2012-07-28)
Chikungunya virus nonstructural protein nsP3 has an essential but unknown role in alphavirus replication and interacts with Ras-GAP SH3 domain-binding protein (G3BP). Here we describe the first known function of nsP3, to inhibit stress granule assembly by recruiting G3BP into
Yan Zheng et al.
Journal of virology, 87(17), 9579-9589 (2013-06-21)
Alphaviruses are enveloped viruses with highly organized structures. The nucleocapsid (NC) core contains a capsid protein lattice enclosing the plus-sense RNA genome, and it is surrounded by a lipid bilayer containing a lattice of the E1 and E2 envelope glycoproteins.
Takuya Sueyoshi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(11), 3814-3824 (2018-04-22)
Retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs), RIG-I, and melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA5) play a critical role in inducing antiviral innate immune responses by activating IFN regulatory factor 3 (IRF3) and NF-κB, which regulates the transcription of type I
Probing protein interactions in living mammalian cells on a microtubule bench
Boca M, et al.
Scientific reports, 5, 17304-17304 (2015)