Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0010146M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-G3BP antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HDHVIII, Anti-Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G3BP1(10146)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
G3BP1 (Ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1) jest składnikiem ziarnistości stresowych. Znajduje się na ludzkim chromosomie 5q14.2-5q33.3.
Immunogen
G3BP (AAH06997, 214 a.a. ~ 303 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KPEPVLEETAPEDAQKSSSPAPADIAQTVQEDLRTFSWASVTSKNLPPSGAVPVTGIPPHVKVPASQPRPESKPESQIPPQRPQRDQRV
Działania biochem./fizjol.
G3BP1 (Ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1) blokuje replikację HIV-1 (ludzkiego wirusa niedoboru odporności) w makrofagach i limfocytach T. U pacjentów z rakiem żołądka nadekspresja G3BP1 prowadzi do niedoskonałych prognoz klinicznych. Ma kluczowe znaczenie dla interakcji SG-PB (ciał przetwarzających ziarna stresowe).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Role of Ras-GTPase Activating Protein SH3 Domain-Binding Protein
G3BP in Adhesion and Migration of 32D Myeloid Progenitor Cells
Kerstin Schwarz
The Open Hematology Journal (2012)
Overexpression of Ras-GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1 correlates with poor prognosis in gastric cancer patients.
Min L
Histopathology (2015)
G3BP1 restricts HIV-1 replication in macrophages and T-cells by sequestering viral RNA.
Cobos J
Virology (2015)
Sundararaghavan Pattabiraman et al.
Scientific reports, 10(1), 19525-19525 (2020-11-13)
Vimentin is one of the first cytoplasmic intermediate filaments to be expressed in mammalian cells during embryogenesis, but its role in cellular fitness has long been a mystery. Vimentin is acknowledged to play a role in cell stiffness, cell motility
G3BP1 promotes stress-induced RNA granule interactions to preserve polyadenylated mRNA
Anais A
The Journal of Cell Biology (2015)