Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB90565
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCM1 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0206, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PTC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL0206, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCM1(5108)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen pericentriolar material 1 (PCM1) koduje białko o masie 228 kDa. Posiada ono różne domeny typu coiled-coil na końcu aminowym. Znajduje się w granulkach cytoplazmatycznych i jest określany jako satelity centriolarne. PCM1 znajduje się na ludzkim chromosomie 8p22.
Immunogen
pericentriolar material 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sequence
TIYSEVATLISQNESRPHFLIELFHELQLLNTDYLRQRALYALQDIVSRHISESHEKGENVKSVNSGTWIASNSELTPSESLATTDDETFEKNFE
Epitope
Binds z epitopem zlokalizowanym w sekwencji peptydowej RQRALYALQD, jak określono za pomocą nakładających się syntetycznych peptydów.
Działania biochem./fizjol.
Materiał pericentriolarny 1 (PCM1) odgrywa ważną rolę w rozwoju cyklu komórkowego. Utrzymuje integralność centrosomu i kontroluje cytoszkielet mikrotubul. PCM1 odgrywa istotną rolę w rozwoju układu nerwowego i aktywności neuronów. Białko to uczestniczy w przyłączaniu białka GABARAP (γ-aminobutyric acid receptor-associated protein) do materiału pericentriolarnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76188
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The t (8; 9)(p22; p24) translocation in atypical chronic myeloid leukaemia yields a new PCM1-JAK2 fusion gene.
Bousquet M, et al.
Oncogene, 24(48), 7248-7248 (2005)
Centriolar satellites control GABARAP ubiquitination and GABARAP-mediated autophagy.
Joachim J, et al.
Current Biology, 27(14), 2123-2136 (2017)
Hugh M D Gurling et al.
Archives of general psychiatry, 63(8), 844-854 (2006-08-09)
There is evidence of linkage to a schizophrenia susceptibility locus on chromosome 8p21-22 found by several family linkage studies. To fine map and identify a susceptibility gene for schizophrenia on chromosome 8p22 and to investigate the effect of this genetic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AMAB90565-100UL4061837047336
AMAB90565-25UL4061841706427