Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701485
Sigma-Aldrich
Anty-HP1alfa/CBX5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.64 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX5(23468)
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywne białko niehistonowe, które jest członkiem rodziny białek heterochromatyny. Białko jest wzbogacone w heterochromatynę i związane z centromerami. Białko ma pojedynczą N-końcową chromodomenę, która może wiązać się z białkami histonowymi poprzez metylowane reszty lizyny, oraz C-końcową chromo-domenę cienia (CSD), która jest odpowiedzialna za homodimeryzację i interakcję z wieloma związanymi z chromatyną białkami niehistonowymi. Kodowany produkt jest zaangażowany w tworzenie funkcjonalnego kinetochoru poprzez interakcję z niezbędnymi białkami kinetochoru. Gen posiada pseudogen zlokalizowany na chromosomie 3. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego HP1 alfa/CBX5
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)