Key Documents
SAB5700987
Sigma-Aldrich
Anti-CD41/ITGA2B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that associate through disulfide linkages to form a subunit of the alpha-IIb/beta-3 integrin cell adhesion receptor. This receptor plays a crucial role in the blood coagulation system, by mediating platelet aggregation. Mutations in this gene are associated with platelet-type bleeding disorders, which are characterized by a failure of platelet aggregation, including Glanzmann thrombasthenia. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CD41/ITGA2B
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1