05-443
Anti-VEGF Antibody, clone JH
clone JH, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
400
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JH, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, rabbit, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: 2 µg of this antibody has been reported to immunoprecipitate VEGF from 1 mg of protein lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Expressed in most tissue, including Pancreas, Kidney, Adenocarcinoma.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2