Kluczowe dokumenty
WH0007421M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VDR antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NR1I1, Anti-vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
VDR (receptor witaminy D) lub receptor witaminy D3 jest członkiem nadrodziny receptorów steroidowych i hormonów tarczycy trans-działających transkrypcyjnych czynników regulacyjnych. Jest to wewnątrzkomórkowy polipeptyd o masie 50-60 kDa. Receptor ten składa się z wysoce konserwowanej domeny wiążącej DNA bogatej w cysteinę, lizynę i argininę oraz hydrofobowej domeny wiążącej ligand na jej C-końcu. Dzieli rozmiar i podobieństwo sekwencji do receptora hormonu tarczycy. Gen VDR jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12q12-q14.
Immunogen
VDR (AAH60832, 1 a.a. ~ 427 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEAMAASTSLPDPGDFDRNVPRICGVCGDRATGFHFNAMTCEGCKGFFRRSMKRKALFTCPFNGDCRITKDNRRHCQACRLKRCVDIGMMKEFILTDEEVQRKREMILKRKEEEALKDSLRPKLSEEQQRIIAILLDAHHKTYDPTYSDFCQFRPPVRVNDGGGSHPSRPNSRHTPSFSGDSSSSCSDHCITSSDMMDSSSFSNLDLSEEDSDDPSVTLELSQLSMLPHLADLVSYSIQKVIGFAKMIPGFRDLTSEDQIVLLKSSAIEVIMLRSNESFTMDDMSWTCGNQDYKYRVSDVTKAGHSLELIEPLIKFQVGLKKLNLHEEEHVLLMAICIVSPDRPGVQDAALIEAIQDRLSNTLQTYIRCRHPPPGSHLLYAKMIQKLADLRSLNEEHSKQYRCLSFQPECSMKLTPLVLEVFGNEIS
Działania biochem./fizjol.
VDR (receptor witaminy D) wiąże się ze swoim ligandem 1a, 25-dihydroksywitaminą D3 [1,25(OH)2D3] lub witaminą D3 i działa na jądra komórek docelowych, wywołując różne efekty biologiczne. Uważa się również, że witamina D3 ma działanie immunomodulujące, a polimorfizmy genów są powiązane z krztuścem. Wariant ten może zatem wpływać na odpowiedź immunologiczną i wyniki kliniczne zakażenia Bordetella pertussis.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association Between VDR FokI Polymorphism and Intervertebral Disk Degeneration.
Zhao J
Genomics, Proteomics & Bioinformatics (2015)
Cloning and expression of full-length cDNA encoding human vitamin D receptor.
Han WG
PLoS ONE (2016)
Cloning and expression of full-length cDNA encoding human vitamin D receptor.
Baker AR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (1988)
Isabel Heidegger et al.
Molecular cancer, 21(1), 132-132 (2022-06-19)
Crosstalk between neoplastic and stromal cells fosters prostate cancer (PCa) progression and dissemination. Insight in cell-to-cell communication networks provides new therapeutic avenues to mold processes that contribute to PCa tumor microenvironment (TME) alterations. Here we performed a detailed characterization of
Seong Min Lee et al.
Endocrinology, 155(11), 4137-4148 (2014-08-26)
The syndrome of hereditary 1,25-dihydroxyvitamin D-resistant rickets (HVDRR) is a genetic disease of altered mineral homeostasis due to mutations in the vitamin D receptor (VDR) gene. It is frequently, but not always, accompanied by the presence of alopecia. Mouse models