Kluczowe dokumenty
SAB4503071
Sigma-Aldrich
Anti-Vitamin D Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
1,25-dihydroxyvitamin D3 receptor, NR1I1, vitamin D receptor, vitamin D3 receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Gen receptora witaminy D (VDR) koduje receptor jądrowy. Ulega on ekspresji na wysokim poziomie w podwzgórzu i dużych neuronach istoty czarnej w mózgu. Gen VDR składa się z 14 eksonów i 6 nieulegających translacji eksonów z alternatywnymi miejscami splicingu. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 12q13.1.
Przeciwciało przeciwko receptorowi witaminyD wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora witaminy D.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora witaminy D.
Zakres immunogenu: 181-230
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi witaminy D produkowane u królików zostało użyte w Western blotting i barwieniu immunofluorescencyjnym (1:200) (1:100).
Działania biochem./fizjol.
Białko receptora witaminy D (VDR) moduluje geny związane ze stanem zapalnym, chorobami przewlekłymi, uszkodzeniami oksydacyjnymi i metabolizmem kości. Gen VDR jest zaangażowany w podatność na cukrzycę typu 2 (T2DM). Receptor jądrowy kodowany przez gen VDR ma działanie pluripotencjalne. Jest zdolny do specyficznego wiązania elementów odpowiedzi DNA po związaniu z ligandem. VDR działa jako receptor dla 1,25 dihydroksywitaminy D3 (1,25(OH)2 D3). Ułatwia aktywność biologiczną witaminy D. Niedobór witaminy D jest czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera (AD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Del Puerto et al.
The British journal of dermatology, 179(1), 95-100 (2017-11-07)
Vitamin D deficiency is associated with higher risk of cancer, possibly due to its antiproliferative, antiangiogenic, proapoptotic, cell-differentiating and anti-invasive effects. The anticarcinogenic role of vitamin D in melanoma is still a matter of debate. Loss of nuclear and cytoplasmic
Franz J J Rieder et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 165(Pt B), 356-362 (2016-08-16)
Vitamin D (VD) is essential for the human body and involved in a wide variety of critical physiological processes including bone, muscle, and cardiovascular health, as well as innate immunity and antimicrobial responses. Here, we elucidated the significance of the
Dao-Jun Chen et al.
Oncotarget, 8(37), 62099-62110 (2017-10-06)
Vitamin D has been recognized as a potent immunomodulator and its deficiency is common in different population groups including patients with SLE. As miRNAs regulation plays a significant role in SLE, the present study aimed to evaluate the association between
Issam Francis et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 91(1-2), 124-132 (2019-10-19)
Vitamin D deficiency is an emerging risk factor for breast cancer suggesting its role in breast cancer pathogenesis. Recent evidence suggests vitamin D receptor (VDR) expression is a prognosis predictor in breast cancer. We set out to determine the status
Seong Min Lee et al.
Endocrinology, 155(11), 4137-4148 (2014-08-26)
The syndrome of hereditary 1,25-dihydroxyvitamin D-resistant rickets (HVDRR) is a genetic disease of altered mineral homeostasis due to mutations in the vitamin D receptor (VDR) gene. It is frequently, but not always, accompanied by the presence of alopecia. Mouse models