Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRT1338
Sigma-Aldrich
Anti-ST2/IL-33R Antibody, clone RMST-2 ZooMAb® Rat Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen limfocytów 84, Białko ST2, Białko T1, EC:3.2.2.6, Receptor interleukiny-1 podobny do 1, Receptor interleukiny-33 łańcuch alfa 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone RMST-2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 64.8 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Il1rl1(17082)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon RMST-2 jest rekombinowanym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa ST2/IL-33R.
Immunogen
Mysz ST-2/IL1RL1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ST2/IL-33R w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ST2/IL-33R w komórkach L5178Y transfekowanych wektorem ekspresyjnym ST2/IL-33R.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło ST2/IL-33R w milionie komórek L5178Y transfekowanych wektorem ekspresyjnym ST2/IL-33R.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Interleukin-1 receptor-like 1 (UniProt: P14719; znany również jako EC:3.2.2.6, Interleukin-33 receptor alpha chain 1, Lymphocyte antigen 84, Protein ST2, Protein T1) jest kodowany przez gen Il1rl1 (znany również jako Ly84, St2, Ste2) (Gene ID: 17082) u myszy. IL-33, cytokina, która jest konstytutywnie wytwarzana przez kilka komórek strukturalnych i wyściełających, przekazuje swój sygnał przez receptor IL-33R (ST2), który ulega ekspresji na powierzchni komórek pomocniczych T (Th2) i komórek limfoidalnych grupy 2. IL-33R jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-26), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 27-332), domenę transbłonową (aa 333-355) i domenę cytoplazmatyczną (aa 356-567). Pełna długość IL-33R zawiera trzy motywy Ig-podobne typu C2, które są odpowiedzialne za zewnątrzkomórkowe wiązanie ligandów. Zawiera również domenę TIR (aa 380-540), która jest krytyczna dla inicjowania sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Oś IL-33/IL-33R odgrywa istotną rolę zarówno w odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej i jest zaangażowana w rozwój wielu rodzajów chorób związanych z odpornością. Opisano dwie izoformy IL-33R, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Rozpuszczalna forma (sST2) służy jako receptor wabika i nie zawiera domen transbłonowych i cytoplazmatycznych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Yi, X-M., et al. (2022). Cell Insight. 1; 100042).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane szczurze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ZRT1338-25UL4065270621566
ZRT1338-4X25UL4065270621573