Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1429
Sigma-Aldrich
Anti-p27 Kip1 Antibody, clone 1B10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B10, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.07 kDa
observed mol wt ~30 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa p27 Kip1. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego inhibitora kinazy zależnej od cyklin p27 (p27 Kip1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło p27 Kip1 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło p27 Kip1 w lizacie komórek HeLa.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała się z p27 Kip1 z KD 2,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło p27 Kip1 w komórkach HeLa i HUVEC.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło p27 Kip1 w skrawkach tkanki ludzkiego móżdżku.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-p27 Kip1, klon 1B10 10889, nr kat. ZRB1429, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa p27 Kip1 i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1B (UniProt: P46527; znany również jako inhibitor kinazy zależnej od cyklin p27, p27Kip1) jest kodowany przez gen CDKN1B (znany również jako KIP1) (Gene ID: 1027) u człowieka. p27Kip1 jest członkiem uniwersalnej rodziny inhibitorów kinazy zależnej od cyklin, która służy jako ważny regulator progresji cyklu komórkowego. Hamuje aktywność kinazy CDK2 związanej z cykliną A. Jego ekspresja jest regulowana przez hamowanie kontaktu komórek i przez specyficzne czynniki wzrostu. Wykazano, że p27Kip1 jest niezbędny do ustanowienia zatrzymania punktu kontrolnego G1 po uszkodzeniu DNA. Fosforylacja p27Kip1 przez kinazę ATM prowadzi do jego stabilizacji po pęknięciu podwójnej nici DNA. Oprócz roli inhibitora kinazy zależnej od cyklin, p27Kip1 działa również jako supresor nowotworów, regulator oporności na leki w guzach litych i promotor apoptozy. W spokojnych komórkach lokalizuje się w jądrze i cytoplazmie, a jego poziomy są wysokie i gwałtownie spadają po stymulacji mitogenami. Fosforylacja na serynie 10 jest głównym miejscem fosforylacji w komórkach spoczynkowych, która ma miejsce w fazie G0-G1 i prowadzi do stabilności białka i ułatwia eksport jądrowy. Fosforylacja na treoninie 197, w której pośredniczy Akt lub Rsk, zwiększa jego interakcję z białkiem 14-3-3 i umożliwia jego translokację do cytoplazmy oraz promuje progresję cyklu komórkowego. Po fosforylacji na tyrozynie 88 i 80, p27Kip1 przemieszcza się do jądra. Jego sygnał lokalizacji jądrowej jest zlokalizowany w aminokwasach 153-169. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lloyd, RV et al., (1999). Am. J. Pathol. 154(2): 313-323; Cassimere, EK et al., (2016). PLoS One. 11(9); e0162806).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)