Kluczowe dokumenty
SAB4200186
Anti-DCLK1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DCAMKL1, Anti-DCDC3A, Anti-DCLK, Anti-doublecortin and CaM kinase-like 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~81 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of postnatal mouse brain (S1 fraction), postnatal rat brain (S1 fraction) and of HEK-293T cells over-expressing human DCLK1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCLK1(9201)
mouse ... Dclk1(13175)
rat ... Dclk1(83825)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)