Kluczowe dokumenty
SAB1300015
Sigma-Aldrich
Anti-DCAMKL1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Serine/threonine-protein kinase DCAMKL1, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, mouse
citations:
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCLK1(9201)
Opis ogólny
Doublecortin-like kinase (DCAMKL1)(Ser/Thr protein kinase family) is essential for proper neurogenesis, neuronal migration, and axonal wiring. DCAMKL1 is involved in a calcium-signaling pathway controling neuronal migration in the developing brain, and participates in functions of the mature nervous system. DCAMKL1 protein shares high homology with doublecortin (DCX). DCLK, but not DCX, is highly expressed in regions of active neurogenesis in the neocortex and cerebellum. DCAMKL1 controls mitotic division by regulating spindle formation and also determines the fate of neural progenitors during cortical neurogenesis.
Immunogen
DCAMKL1 (NP_004725, 695-712)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human DCAMKL1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)