SAB4200622
Anti-DISC-1 (Internal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
C1orf136, DISC1, Disrupted in schizophrenia 1, LOC100039084, LOC640053, RP23−368K3.1, RP4−730B13.1, SCZD9
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat brain P2 fraction or HEK-293T cells over-expressing human DISC1
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of mouse brain.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DISC1(27185)
rat ... Disc1(307940)
Immunogen
Postać fizyczna