Merck
707295
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-OH-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C34H3315N3O4
Masa cząsteczkowa:
628.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 13C
95 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
140-145 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
Klucz InChI
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)