676969
Fmoc-His(Trt)-OH-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
140-145 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[15n](c[15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i41+1,42+1,43+1
Klucz InChI
XXMYDXUIZKNHDT-SQMNLGFBSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3