Merck
639079
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2)2C=CCH3BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
173-178 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
Klucz InChI
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
  • Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
  • Arylation of methyl o-formylbenzoates
  • Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)