Merck
271411
Sigma-Aldrich
Allyltributylstannane
97%
Synonim(y):
Allyltri-n-butyltin, Allyltributyltin, Tributyl-2-propenylstannane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.12
Beilstein:
3588340
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
88-92 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
InChI
1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
Klucz InChI
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate (cat. no. 430595). Undergoes tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (cat. no. 216666) catalyzed coupling with iodoquinones and allyl acetates.
Efficient allylation of aldehydes leading to homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 47, 9103-9103 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 35, 4639-4639 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8467-8467 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7827-7827 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 45-45 (1987)
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
271411-100G4061838119001
271411-25G4061826143773
271411-5G4061838090157