Kluczowe dokumenty
678503
(+)-Ipc2B(allyl)borane solution
1 M in pentane
Synonim(y):
(+)-Ipc2B(allyl) solution, (+)-B-Allyldiisopinocampheylborane solution
About This Item
Polecane produkty
aktywność optyczna
[α]20/D +14°, c = 1 in pentane
stężenie
1 M in pentane
bp
35-36 °C
gęstość
0.735 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
ZIXZBDJFGUIKJS-AXSQLCHVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Asymmetric allylboration of aldehydes is an extremely important method for preparation of homoallylic alcohols, as evidenced in numerous complex natural product syntheses.