Merck
317047
Sigma-Aldrich
(−)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Synonim(y):
(−)-Diisopinocampheylmethoxyborane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H37BO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
Opis ogólny
B-Methoxydiisopinocampheylborane (Ipc2BOMe) is an organoborane compound, which is prepared from excess α-pinene, borane dimethylsulfide, and methanol via the formation of an intermediate diisocampheylborane. Ipc2BOMe is used as a versatile reagent for the construction of C-C bonds in asymmetric synthesis.
Zastosowanie
Reactant involved in organic synthesis reactions such as:
  • Double allylboration for synthesis of fragments of tetrafibricin
  • Anticancer cytotoxic monorhizopodin synthesis
  • Annulation of cyclic allylsilanes
  • Asymmetric synthesis of β-amino-α-hydroxy acid taxol side chain analogs
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1