Merck
698032
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonim(y):
6-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
166-170 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
AISHCGVNWMRLOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Excludes solvent of crystallization. May containup to 10 wt. % DMSO.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)