Merck
271446
Sigma-Aldrich
Tetraallyltin
97%
Synonim(y):
Tetraallylstannane, Tetraallyltin
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2)4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.00
Beilstein:
3536269
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: tin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
Klucz InChI
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A useful allyl transfer reagent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1