Merck
613886
Sigma-Aldrich
Methane-d4
99 atom % D, 99.99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
0.55 (vs air)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99.99% (CP)
Formularz
gas
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
Klucz InChI
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)