Key Documents
112992
Isopropyl acetate
98%
Synonim(y):
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
47 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
894 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 37 °F
8 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).