klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
12.4 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0004%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 305 nm Amax: 1.00
λ: 315 nm Amax: 0.15
λ: 335 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Zwiększenie skuteczności remediacji hiperakumulatorów poprzez dodanie dżdżownic: Bada innowacyjne techniki bioremediacji z wykorzystaniem kadmu, pokazując jego użyteczność we wzmacnianiu procesów detoksykacji gleby, co ma kluczowe znaczenie dla projektów rekultywacji środowiska (Zhang et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?