Merck
W296600
Sigma-Aldrich
Pyridine
≥99%
Synonim(y):
Aza benzene, Azine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
Numer FEMA:
2966
Beilstein:
103233
Numer WE:
Nr Rady Europy:
604
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
12.4 %
opakowanie
composite drum of 25 kg
glass bottle of 1 kg
steel drum of 10 kg
zanieczyszczenia
≤0.50% (water)
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; sour
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactivity and Steric Parameters from 2D to 3D Bulky Pyridines: Increasing Steric Demand at Nitrogen with Chiral Azatriptycenes.: The research explores the reactivity and steric parameters of bulky pyridines, specifically chiral azatriptycenes, which have potential applications in asymmetric catalysis and pharmaceutical chemistry (Bensaida et al., 2024).
  • Piperidine and Pyridine Series Lead-Free Dion-Jacobson Phase Tin Perovskite Single Crystals and Their Applications for Field-Effect Transistors.: The study investigates the use of piperidine and pyridine series lead-free tin perovskite single crystals in field-effect transistors, highlighting their potential in electronic and optoelectronic applications (Liao et al., 2024).
  • Synthesis, evaluation of biological activity and SAR of new thioalkyl derivatives of pyridine.: This research focuses on the synthesis and biological activity of new thioalkyl derivatives of pyridine, providing insights into their structure-activity relationships (SAR) and potential pharmaceutical applications (Sh Dashyan et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
Nathalie Ségaud et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 691-700 (2013-01-11)
We report the synthesis, characterization, and solution chemistry of a series of new Fe(II) complexes based on the tetradentate ligand N-methyl-N,N'-bis(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane or the pentadentate ones N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,2-diaminoethane and N,N',N'-tris(2-pyridyl-methyl)-1,3-diaminopropane, modified by propynyl or methoxyphenyltriazolyl groups on the amino functions. Six of
Ye Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3756-3759 (2013-02-27)
We describe here a [3+3]-type condensation reaction of O-acetyl ketoximes and α,β-unsaturated aldehydes that is synergistically catalyzed by a copper(I) salt and a secondary ammonium salt (or amine). This redox-neutral reaction allows modular synthesis of a variety of substituted pyridines
Jerri M Rook et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(3), 755-765 (2014-09-23)
Allosteric modulators of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5) have exciting potential as therapeutic agents for multiple brain disorders. Translational studies with mGlu5 modulators have relied on mGlu5 allosteric site positron emission tomography (PET) radioligands to assess receptor occupancy
Yuya Kodama et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(22), 9342-9350 (2013-11-01)
In this study, we developed an assignment-free approach for rapid identification of ligand-binding sites in target proteins by using NMR. With a sophisticated cell-free stable isotope-labeling procedure that introduces (15)N- or (13)C-labels to specific atoms of target proteins, this approach