Kluczowe dokumenty
45960
Isopropyl acetate
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
47 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
894 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 37 °F
8 %
metody
GC/GC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.005% free acetic acid
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokoły
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10