Merck
34343
Supelco
Fenoxycarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Ethyl 2-(4-phenoxyphenoxy)ethylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.34
Beilstein:
6932817
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H19NO4/c1-2-20-17(19)18-12-13-21-14-8-10-16(11-9-14)22-15-6-4-3-5-7-15/h3-11H,2,12-13H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
HJUFTIJOISQSKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fenoksykarb jest neurotoksycznym karbaminianem, regulatorem wzrostu owadów lub insektycydem zdrowia publicznego, który może wykazywać silne działanie naśladujące hormony młodocianych owadów, co powoduje zaburzenia w rozwoju, rozmnażaniu i zachowaniu owadów. Może być stosowany do zwalczania szerokiej gamy szkodników owadzich, głównie w rolnictwie, leśnictwie i przechowywanych produktach.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Takeru Matsumoto et al.
Chemosphere, 72(3), 451-456 (2008-04-02)
It was reported that males daphnid Daphnia magna that have been induced by methyl farnesoate exposure exhibit higher tolerance to chemical compounds such as potassium dichromate and pentachlorophenol than females. Male neonates are also known to be induced by exposure
Koutaro Maeno et al.
Journal of insect physiology, 55(9), 849-854 (2009-06-10)
The mechanism underlying the phase-dependent polyphenism in hatchling body coloration was studied by testing for a possible causal relationship with egg size in the desert locust, Schistocerca gregaria. Crowd-reared (gregarious) females typically produce large, black offspring, whereas females reared in
H Jin et al.
Science advances, 5(4), eaav7569-eaav7569 (2019-04-17)
Color patterns often function as camouflage to protect insects from predators. In most swallowtail butterflies, younger larvae mimic bird droppings but change their pattern to mimic their host plants during their final molt. This pattern change is determined during the
Shigeto Oda et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 67(3), 399-405 (2007-02-10)
Acute and reproductive toxicity tests were conducted on seven strains of Daphnia magna from six laboratories in five countries. 3,4-Dichloroaniline (DCA) and fenoxycarb were used as test chemicals. Acute toxicity tests revealed that estimated EC(50) (50% effective concentration) values for
P Palma et al.
Chemosphere, 76(3), 335-340 (2009-05-01)
The water flea Daphnia magna belongs to the cyclical parthenogenic species, which can reproduce by either parthenogenesis or sexual reproduction. Recent studies have reported the involvement of the methylfarnesoate hormone, in male sex determination of D. magna. The aim of