Merck
900277
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(dimethylamino)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
≥95%
Synonim(y):
2′-(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphanyl)-3′,6′-dimethoxy-N ,N ,N ,N -tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine, 2′-(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphanyl)-3′,6′-dimethoxyN2,N2,N6,N6 -tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine, 2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy -2′,6′-bis(dimethylamino)-1,1′-biphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H29F12N2O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
160.3 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(ccc(c3c4c(cccc4N(C)C)N(C)C)OC)OC)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C34H29F12N2O2P/c1-47(2)24-8-7-9-25(48(3)4)28(24)29-26(49-5)10-11-27(50-6)30(29)51(22-14-18(31(35,36)37)12-19(15-22)32(38,39)40)23-16-20(33(41,42)43)13-21(17-23)34(44,45)46/h7-17H,1-6H3
Klucz InChI
RXBSKAKCDMMHNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
As the Pd G4 complex, this revolutionary ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered secondary amines.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathaniel H Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(28), 8259-8262 (2015-06-03)
In Pd-catalyzed C-N cross-coupling reactions, α-branched secondary amines are difficult coupling partners and the desired products are often produced in low yields. In order to provide a robust method for accessing N-aryl α-branched tertiary amines, new catalysts have been designed