Merck
752231
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
Synonim(y):
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
180-185 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
Klucz InChI
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)