Merck
183695
Sigma-Aldrich
2′-Bromoacetophenone
99%
Synonim(y):
1-Acetyl-2-bromobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Beilstein:
1931534
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
gęstość
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2′-Bromoacetophenone (2-Bromoacetophenone) undergoes enantioselective addition reaction with phenylacetylene catalyzed by chiral camphorsulfonamide. It reacts with aliphatic primary amines in the presence of palladium catalyst to afford 3-methyleneisoindolin-1-ones.
Zastosowanie
2′-Bromoacetophenone (2-Bromoacetophenone) was used in the synthesis of novel series of non-condensed 5,5-bicycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Non-Condensed Trifluoromethylated 5, 5-Bicycles: Synthesis of 2-[3-Alkyl (phenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-4-phenyl-5-alkylthiazole and-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzothiazole Systems.
Bonacorso HG, et al.
Synthesis, 2002(08), 1079-1083 (3003)
Enantioselective alkynylation of aromatic ketones catalyzed by chiral camphorsulfonamide ligands.
Gui Lu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(41), 5057-5058 (2003-11-05)
Palladium-catalysed convenient synthesis of 3-methyleneisoindolin-1-ones.
Cho CS, et al.
Synthetic Communications, 32(!2), 1821-1827 (2002)