Kluczowe dokumenty
77450
2-Bromoacetophenone
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonim(y):
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
crystals
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
49-50 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)