Merck
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Synonim(y):
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12BrF3O3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.25
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.492
gęstość
1.482 g/L at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3