Merck
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
Synonim(y):
Garg 2,3-pyridyne precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12F3NO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.454
gęstość
1.266 at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)