Kluczowe dokumenty
903191
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Synonim(y):
Prekursor triflatu sililowego Garg
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.51
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.548
gęstość
1.079 g/mL
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
4-okso-5-(trietylosililo)-3,4-dihydropirydyno-1(2H)-karboksylan benzylu jest prekursorem triflatu sililowego Garg, który po ekspozycji na fluor generuje reaktywny azacykliczny allen do reakcji cykloaddycji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Joyann S Barber et al.
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms